Learn More
Micro barreau d’agitation magnétique Azlon™
Code produit. 10044234
Click to view available options
Longueur (métrique):
7mm
10mm
13mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10044234
Marque: Azlon SWN950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces barreaux pour de nombreuses applications d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ Azlon™ Micro conviennent parfaitement aux petits récipients, tubes à essai et flacons.
Utilisez ces barreaux pour de nombreuses applications d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ Azlon™ Micro conviennent parfaitement aux petits récipients, tubes à essai et flacons.
  • Pour une agitation efficace
  • En PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Longueur (impériale) 0.27 in
Diamètre (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 7mm
Matériau Aimant
Quantité 2/boîte
Forme Micro