Learn More
Barreau d’agitation magnétique ovale Azlon™
Code produit. 10564535
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
25mm
30mm
35mm
40mm
50mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10564535
Marque: Azlon SWN520
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces barreaux pour de nombreuses applications d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques ovales Azlon™ sont parfaitement adaptés aux flacons à fond rond.
  • Pour une agitation efficace
  • En PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Longueur (impériale) 0,78 po
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 20 mm
Matériau Magnétique
Quantité 2/boîte
Forme Ovale