Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations moulées
Click to view available options
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Les graduations en relief moulées sur l’éprouvette transparente permettent de mesurer des volumes d’un simple coup d’œil
- Le grand bec verseur facilite la distribution des liquides
- Base hexagonale antidérapante sans effet ventouse, garantissant la stabilité
- Autoclavables à 121deg.C
- Conforme à la norme ISO 6706
Spécification
Spécification
| Matériau | PMP |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Classe | Classe B. |
| Diamètre (métrique) | 26 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Graduations | 1 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Afficher plus |