Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations moulées
Code produit. 11333584
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11333584
Marque: Azlon CT0025P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Les graduations en relief moulées sur l’éprouvette transparente permettent de mesurer des volumes d’un simple coup d’œil
  • Le grand bec verseur facilite la distribution des liquides
  • Base hexagonale antidérapante sans effet ventouse, garantissant la stabilité
  • Autoclavables à 121deg.C
  • Conforme à la norme ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PMP
Tolérance plusmn;0,5 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Classe Classe B.
Diamètre (métrique) 20 mm
Quantité 5/boîte
Graduations 0,5 ml
Autoclavable Autoclavables
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 170 mm
Type Éprouvette non graduée