Learn More
Flacon conique en PMP Azlon™
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL 40
GL 52
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Joint conique standard:
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | PMP |
| Graduations | 200 ml |
| Hauteur (métrique) | 225 mm |
| Nb par paquet | 1 |
| Forme | Conique |
| Joint conique standard | 45/40 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |