Learn More
Flacon conique en PMP Azlon™
Fabriqué en PMP transparent
20.20€ - 48.10€
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylene |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | PMP |
Nb par paquet | 1 |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12443621
|
Azlon
FDE450 |
1000 ml | 200 ml | 45/40 |
48.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12413621
|
Azlon
FDE444 |
100 ml | 20 ml | 34/35 |
30.65€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12433621
|
Azlon
FDE448 |
500 ml | 100 ml | 45/40 |
46.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12423621
|
Azlon
FDE446 |
250 ml | 50 ml | 45/40 |
41.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12403621
|
Azlon
FDE442 |
50 ml | 10 mL | 34/35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
Polypropylene | |
PMP | |
Conique | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
1 | |
Autoclavable |