Learn More
Couvercle de sécurité à charnières en polycarbonate Azlon™
Protégez-vous des dangers potentiels avec écran de protection à la fois léger et très robuste. L’écran de protection à charnières en PC Azlon™ peut être fixé à une paillasse de laboratoire.
Marque: Azlon SGT006
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.40000kg
Description
- Excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses
- Réglable : peut être adopté une configuration en forme de triangle étroit ou une configuration étendue en ligne droite
- Incroyablement robuste et léger
- Fourni avec deux paires de pieds en métal recouvert de plastique
- Les pieds peuvent être fixés ou boulonnés sur la paillasse pour assurer une meilleure stabilité
Spécification
Couvercle de sécurité à charnières | |
61cm | |
Transparents | |
1 chaque |
PC | |
750 mm | |
Pour une excellente protection dans des situations potentiellement dangereuses | |
1 chaque |