Learn More
ECRAN PROTECTION PC HAUT 608MM
Code produit. 10013734
Click to view available options
Hauteur (métrique):
608 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013734
Marque: Azlon SGT102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For protection in potentially hazardous situations
  • Incredibly strong and lightweight
  • Manufactured from single piece of 4mm thick sheet of transparent polycarbonate
  • Supplied with two pairs of plastic coated metal feet
  • Feet may be clamped or bolted onto bench to give stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polycarbonate
Comprend Two pairs of plastic coated metal feet
Nb par paquet 1
Type de produit Shield
Largeur (métrique) 178 mm
Hauteur (métrique) 608 mm
Largeur (métrique) extérieure 230 mm (Center Panel), 178 mm (Outside Panel)