Learn More
Béchers en polypropylène de style Griffin Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 7056
- Bécher de forme classique
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 87 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 117 mm |
| Incréments | 50 ml |
| Quantité | 6/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 7056 |