Learn More
Éprouvette en polypropylène Azlon™ avec gradations moulées
Code produit. 11373574
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11373574
Marque: Azlon CP0010P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP hautement translucide pour une bonne résistance thermique et chimique. Les éprouvettes en PP Azlon™ avec graduations moulées offrent une solution robuste et fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • L’absence d’effet ventouse empêche l’éprouvette d’adhérer aux surfaces humides et réduit au maximum les déversements
  • Les graduations moulées en relief garantissent une indication permanente des mesures
  • Le bec verseur large facilite la distribution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;0,2 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Classe Classe B.
Diamètre (métrique) 14 mm
Quantité 10/boîte
Graduations 0.2mL
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 145 mm
Type Éprouvette non graduée