Learn More
Bidons moulés, gradués, en polypropylène Azlon™ avec poignées
Code produit. 11323694
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5000 ml
Graduations:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11323694
Marque: Azlon JPM0250P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP hautement translucide. Les béchers à graduations moulées et poignée en PP Azlon™ sont coniques et possèdent une poignée ergonomique pour un plus grand confort et un meilleur contrôle. Adaptés aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines. Les graduations moulées permanentes permettent d’évaluer facilement le volume. Autoclavable jusqu’à 121°C
En PP hautement translucide. Les béchers à graduations moulées et poignée en PP Azlon™ sont coniques et possèdent une poignée ergonomique pour un plus grand confort et un meilleur contrôle. Adaptés aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines. Les graduations moulées permanentes permettent d’évaluer facilement le volume. Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Bidons coniques en polypropylène haute pureté
  • Graduations moulées permanentes
  • Autoclavable à 121°C
  • Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nb par paquet Individuel
Quantité Pièce
Plage de températures (métrique) –20 à 135°C
Graduations 50 ml
Certifications/Conformité UE ; États-Unis
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Conique
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de produit Bidon moulé
Hauteur (impériale) 4,72 in
Diamètre (métrique) 70 mm
Distribution par le bouchon Non