Learn More
Bidons moulés, gradués, en polypropylène Azlon™ avec poignées
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5000 ml
Graduations:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
En PP hautement translucide. Les béchers à graduations moulées et poignée en PP Azlon™ sont coniques et possèdent une poignée ergonomique pour un plus grand confort et un meilleur contrôle. Adaptés aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines. Les graduations moulées permanentes permettent d’évaluer facilement le volume. Autoclavable jusqu’à 121°C
- Bidons coniques en polypropylène haute pureté
- Graduations moulées permanentes
- Autoclavable à 121°C
- Conception ergonomique : poignée avec prise de pouce pour faciliter le transport
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | En PP |
| Quantité | 5/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –20 à 135°C |
| Graduations | 2 ml |
| Graduated | Oui |
| Hauteur (métrique) | 68 mm |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |