Learn More
Plateau porte-instruments en PP Azlon™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
350 x 200 mm
350 x 250 mm
610 x 350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rigide et robuste
- Toutes les tailles ont des côtés verticaux profonds de 22 mm
- Autoclavables à 121°C
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 350 x 250 mm |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Instrument Tray |
| Largeur (métrique) | 250 mm |
| Longueur (impériale) | 13.7 in. |
| Nb par paquet | 1 |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (impériale) | 9,8 in |
| Autoclavable | Autoclavable |