Learn More
Cuillère de dosage en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Dosez des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité avec ces pelles. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
- En polypropylène autorisé pour contact alimentaire
- Le dessus est plat pour la stabilisation des poudres
- La base est plate, permettant ainsi aux pelles de se tenir à l’horizontale
- La capacité est clairement moulée sur chaque taille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cuillère de dosage |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Poignée |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Stérilité | Non-sterile |
| Longueur (métrique) | 259 mm |