Learn More
Flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les flacons ronds à col étroit en PP Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Autoclavables à 121°C
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Bonne résistance chimique générale
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2.02 oz. |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
| Matériau | PP |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur de bouchon | Translucide |
| Certifications/Conformité | CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Afficher plus |