Learn More
Entonnoirs à poudre en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290mm
420 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48 mm
Hauteur (métrique):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
En PP léger et durable.L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’ accumulation de la poudre pour améliorer le débit.Les deux plus grandes tailles possèdent une partie supérieure à parois verticales pour empêcher les déversements.
- Entonnoir à poudre en polypropylène léger
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- La tige parallèle minimise l’“accumulation” de poudre pour améliorer le débit
- Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 150 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 36 mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 135 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |