Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 mL
2 000 ml
Quantité:
10/boîte
10 / boîte
110/boîte
1 200/paquet
200/boîte
30/boîte
330/boîte
350/paquet
420/paquet
5/boîte
5/lot
60/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
110 pièces
200 pièces
30 pièces
330 pièces
350 pièces
5 pièces
55 pièces
60 pièces
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
- Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable à 121°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | PP |
| Nb par paquet | 330 |
| Conditionnement | En vrac |
| Quantité | 330/boîte |
| Matériau de la vis | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 116 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |