Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
Code produit. 15387017
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 mL
2 000 ml
Quantité:
10/boîte
10 / boîte
110/boîte
1 200/paquet
200/boîte
30/boîte
330/boîte
350/paquet
420/paquet
5/boîte
5/lot
60/boîte
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
100 pièces
110 pièces
200 pièces
30 pièces
330 pièces
350 pièces
5 pièces
55 pièces
60 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15387017
missing translation for 'mfr': Azlon™ BWP0500BULK
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
  • Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PP
Nb par paquet 110
Conditionnement En vrac
Quantité 110/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 161 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Bouchon à vis