Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
Code produit. 15767977
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 mL
2 000 ml
Quantité:
10/boîte
10 / boîte
110/boîte
1 200/paquet
200/boîte
30/boîte
330/boîte
350/paquet
420/paquet
5/boîte
5/lot
60/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
110 pièces
200 pièces
30 pièces
330 pièces
350 pièces
5 pièces
55 pièces
60 pièces
Code produit. 15767977
Marque: Azlon™ BLP0100P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
  • Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Translucent
Comprend Equal number of bottles and caps packed separately
Matériau Polypropylene
Nb par paquet 420
Conditionnement Bulk
Quantité 420/paquet
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 89 mm
Type de produit Wide Neck Bottle
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Screw Cap