Learn More
Coupelle graduée en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Boîtes de forme basse en polypropylène de qualité médicale
- Convient à l’échantillonnage, au stockage à court terme, à la micro-analyse ou à n’importe quelle autre application
- Graduations moulées selon la capacité
- Les pots de 60 ml sont disponibles en version stérile, dans des boîtes VAC à conditionnement individuel
- Les versions non stériles sont autoclavables à 121°C
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rond |
| Type | Coupelle graduée |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage, stockage à court terme, micro-analyse |