Learn More
Récipients à col large en polypropylène Azlon™ avec bouchons à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Quantité:
24/boîte
36/boîte
48/boîte
72/boîte
Unit Size:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
Description
En PP. Les récipients à col large en PP Azlon™ avec bouchons à vis sont autoclavables avec leurs bouchons à vis sans joint. Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
- Récipients à col large autoclavables avec bouchons à vis non revêtu
- Bonne résistance chimique
- Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux |
| Comprend | Bouchon à vis non revêtu |
| Matériau | PP |
| Quantité | 72/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –20 à 135°C |
| Poids (métrique) | 0,95 kg |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction