Learn More
Flacon conique Erlenmeyer en polypropylène Azlon™
Code produit. 11936289
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Joint conique standard:
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11936289
Marque: Azlon FDE544
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon conique Erlenmeyer en PP résistant aux produits chimiques
  • Résistance chimique
  • Col large avec bouchon à vis en PP
  • Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Polypropylène
Graduations 20 ml
Hauteur (métrique) 113 mm
Nb par paquet 1
Forme Conique
Joint conique standard 34/35
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 40 mm