Learn More
Flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™
Code produit. 10175564
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10175564
missing translation for 'mfr': Azlon BNP0250P
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™ sont idéaux pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les flacons ronds à col étroit en PP Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Autoclavables à 121°C
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Bonne résistance chimique générale
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PP
Quantité 10/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Certifications/Conformité ISO 7056
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 129 mm
Type de produit Flacon rond à col étroit
Hauteur (impériale) 5,07 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non