Learn More
Tige d’agitation en PTFE Azlon™
Code produit. 12083344
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12083344
Marque: Azlon SWN542
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
  • Will withstand 260°C
  • PTFE covered with plain ends
  • Diameter: 6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Stirring even the most corrosive liquid
Longueur (impériale) 5.9 in.
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau PTFE