Learn More
Statif Azlon™
Artikelnummer. 12003374
Klik for at se tilgængelige muligheder
Montage:
Centre
Edge
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12003374
Brand: Azlon SWP014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Vis à tige métallique revêtues de polyéthylène dans la base.
Vis à tige métallique revêtues de polyéthylène dans la base.
  • Pèse 2,5 kg, ce qui garantit la stabilité
  • Résistant à la corrosion
  • Disponible avec le trou au centre ou sur le bord court
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensions (L x l x H) 171 x 248 x 52 mm (socle), 12,5 x 760 mm (tige)
Montage Edge
Type de produit Cornue
Description Position de la tige :Edge
Quantité 1/Paquet
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.