Learn More
Statif Azlon™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Montage:
Centre
Edge
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
Vis à tige métallique revêtues de polyéthylène dans la base.
- Pèse 2,5 kg, ce qui garantit la stabilité
- Résistant à la corrosion
- Disponible avec le trou au centre ou sur le bord court
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensions (L x l x H) | 171 x 248 x 52 mm (socle), 12,5 x 760 mm (tige) |
| Montage | Edge |
| Type de produit | Cornue |
| Description | Position de la tige :Edge |
| Quantité | 1/Paquet |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion