Learn More
Protection pour main/doigt en caoutchouc de silicone Azlon™
Description
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 250°C
- Pour manipuler des objets froids jusqu’à -57°C
- Les surfaces de contact possèdent des picots multiples pour une bonne préhension
Spécification
Spécification
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Protection pour mains / doigts |
| Dimensions | Doigt |
| À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sûre des béchers et flacons chauds, etc. |