Learn More
Azlon™ Protection pour main/doigt en caoutchouc de silicone Azlon™
Code produit 12098831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Doigt
Moyen
Standard
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12098831 Moyen 1 pièce
12018841 Doigt 1 pièce
12008841 Standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12098831 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur PGR402
En stock
Idéal pour une manipulation sûre des béchers chauds, des flacons
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 250°C
  • Pour manipuler des objets froids jusqu’à -57°C
  • Les surfaces de contact possèdent des picots multiples pour une bonne préhension
Spécification
Matériau Silicone
Type de produit Protection pour mains / doigts
Dimensions Moyen
À utiliser avec (application) Pour une manipulation sûre des béchers, des flacons chauds, etc.