Learn More
Godet en PEHD avec bec verseur Azlon™
Click to view available options
Couleur:
Noir
White
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poignée permettant un levage et un transport aisés
- Blanc ou noir au choix
- Graduation moulée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau à bec verseur |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 330 mm |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Quantité | 1 |