Learn More
Manchon avec joint de réduction en verre Azlon™
Code produit. 12093354
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12093354
Marque: Azlon SWN810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forme un joint étanche aux liquides et aux gaz.
  • Pour des joints sans graisse et à vide poussé, utilisez les joints en verre rodé Quickfit™
  • Construction robuste avec épaulement moleté pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
  • Autolubrifiant et non contaminant
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100°C et +260°C
  • Vide de travail ≤ 10-3 atmosphères
  • Très résistants aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Type de produit Manchons coniques
Plage de températures (métrique) –100 à 250°C
Numéro du joint conique standard 29/32