Learn More
Flacons en PTFE à col large Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons en PTFE opaques
- Rigides avec surface lisse
- Épaulement incliné pour le versement facile des poudres ou des liquides
- En PTFE de qualité UPS classe VI
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 260°C
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines de la FDA
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Opaque |
| Matériau | PTFE |
| Bouche | Large |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 76 mm |
| Diamètre (métrique) | 43 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |