Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets plats Azo™
Code produit. 15601964
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150mm
250 x 100 mm
300 x 100mm
320 x 150mm
420 x 200mm
Nbre par carton:
1200
2000
2400
2500
3600
Conditionnement:
1200 pièces
2000 pièces
2400 pièces
2500 pièces
3600 pièces
Code produit. 15601964
Marque: Synergy Healthcare™ PF75250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches plates Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
  • Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
  • La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
  • Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
  • Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Contenu et stockage Cool dry place
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001
Type de bouchon Heat Seal
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 135 μm
Nbre par carton 2400
Plage de températures de soudure 170°C à 210°C
Résistance à la traction 6.30 kN/m
Dimensions (L x l) 250 x 75 mm
Longueur (métrique) 508 mm
Largeur (métrique) 300 mm