Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets plats Azo™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150mm
250 x 100 mm
300 x 100mm
320 x 150mm
420 x 200mm
Nbre par carton:
1200
2000
2400
2500
3600
Conditionnement:
1200 pièces
2000 pièces
2400 pièces
2500 pièces
3600 pièces
Description
- Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
- La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
- Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
- Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Endroit frais et sec |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 135 μm |
| Nbre par carton | 2000 |
| Afficher plus |