Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à bobine plate Azo™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 100 mm
200 x 150 mm
200m x 200mm
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
- Contenu protégé contre la détérioration, les dommages et la contamination
- Conformes aux normes EN ISO 11607 part 1 et EN 868-4.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN868-5 et ISO11607-1 |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | PET, Polypropylene Film |
| Quantité | 4 |
| Dimensions (L x l) | 200 x 150 mm |
| Longueur (métrique) | 200 m |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Type de produit | Bobine de stérilisation |