Learn More
Azoxystrobine, TRC
Code produit 30133906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133906 500 mg 500mg
30040970 1 g 1g
30003920 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133906 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA965150500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131860-33-8
Formule moléculaire C22 H17 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 403.39
Synonyme Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (E)-, A 14115, Abound, Abound 2.08F, Amistar, Amistar 250SC, Azaka, Azoxystrobin, Azoxystrobine, Bankit, Cruiser Extreme, Dynasty, Heritage, Heritage 50DF, ICI-A 5504, Methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxypropenoate, Methyl (E)-2-[2-[[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate, Onestar, Ortiva, Priori, Protege, Protege FL, Quadris
Nom IUPAC méthyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidine-4-yl]oxyphényl]-3-méthoxyprop-2-énoate
SMILES CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Spécification
Nom chimique ou matériau Azoxystrobin
Noms d’analytes ou de composants Azoxystrobin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 500 mg
Poids de la formule 403.1168
Pourcentage de pureté >95%