Learn More
Azpack™ Attaches-câbles non retirable en nylon, 200 x 4,8 mm
Attachez et rangez les câbles, fils et autres éléments de l’ordinateur. Les attaches-câbles non retirables en nylon Azpack™, 200 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
16.10€ - 20.50€
Spécification
Type | Attache de câble |
---|---|
Matériau | Nylon |
Longueur (métrique) | 200┬ámm |
Largeur (métrique) | 4.8┬ámm |
Dimensions (L x l) | 200 x 4,8 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12366377
|
Azpack™
12366377 |
Orange |
20.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11328093
|
Azpack™
11328093 |
Transparent |
18.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12386377
|
Azpack™
12386377 |
Violet |
20.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12396377
|
Azpack™
12396377 |
Marron |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12326377
|
Azpack™
12326377 |
Rouge |
16.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12346377
|
Azpack™
12346377 |
Jaune |
16.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12356377
|
Azpack™
12356377 |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12376377
|
Azpack™
12376377 |
Argent |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12336377
|
Azpack™
12336377 |
Bleu |
18.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.- Matériau - nylon
- Température de fonctionnement : attaches-câbles -40°C à 85°C, bases adhésives -20°C à 60°C
- Classification d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Attache de câble | |
200 mm | |
200 x 4,8 mm | |
100/paquet |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 classe V2 |