Learn More
Fryka™ Boîte froide B 30
Code produit. 10270292
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10270292 30 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10270292 Fournisseur Fryka™ Code fournisseur 050B3020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compacte et permet de gagner de la place. Boîte froide Fryka B 30 conçue comme un appareil de bureau et adaptée au refroidissement et à la congélation pour tous les laboratoires de recherche et industriels.
  • Panneau en verre isolant dans la porte
  • Boîtier entièrement en acier inoxydable
  • Unité de réfrigération : silencieuse, entièrement hermétique, refroidie par air, nécessite peu d’entretien
  • Intérieur exempt d’accessoires
  • Régulation électronique de la température avec affichage LED
  • Porte verrouillable
  • Bague (diamètre : 10 mm), par exemple, pour la surveillance de la température avec des capteurs externes
  • Anneau de protection de la RAM passant au-dessus et en dessous
  • Unité empilable, 3 appareils max.
Spécification
Type Congélateur de paillasse
Capacité (métrique) 30 L
Gamme de températures 12°C à 30°C
À utiliser avec (application) Laboratoires de recherche et d'industrie
Modèle B30
Dimensions (P x l x H) intérieures 35 x 36 x 23 cm
Profondeur (métrique) extérieure 70 cm
Hauteur (métrique) extérieure 46 cm
Largeur (métrique) extérieure 53 cm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz