Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester B-423
Code produit. 11589053
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
7
12
Répétition verticale (métrique):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Unit Size:
1 pièce
1 rouleau
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11589053
Brand: Brady™ 018654
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Étiquettes en polyester imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif permanent
  • Pour les surfaces lisses
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité UL, CSA and AGA Approved
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-423)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
À utiliser avec (équipement) BBP11;BBP12;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-97-423-10
Nb par paquet 10000 Label(s) / Roll
Quantité 10,000 Labels
Forme Rectangle
Dimensions 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 7,6 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Largeur (impériale) 0.5 in
Largeur (métrique) 12,7 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 12.70 mm
Hauteur (impériale) 0.2 in
Hauteur (métrique) 5,1 mm
Alternate Part Number THT-97-423-10