Learn More
Brady™ B-428 Metallized Polyester Thermal Transfer Labels
Code produit. 11583694
Click to view available options
Hauteur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
4
5
Répétition verticale (métrique):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Largeur (métrique):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11583694
Marque: Brady™ 030110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Printable, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Matte finish
  • For smooth surfaces
  • Heat resistant with permanent adhesive
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité UL, CSA and AGA Approved
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Gray
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Metallized Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory Labeling
À utiliser avec (équipement) Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-7-428-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000 Labels
Forme Rectangle
Dimensions 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40°F to 248°F
Plage de températures (métrique) –70°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.0047 in
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Répétition verticale (métrique) 34,9 mm
Dimensions (LxW) 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H)
Largeur (impériale) 2.75 in
Largeur (métrique) 69,9 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 69.85 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 69.9 mm
Hauteur (impériale) 1.25 in
Hauteur (métrique) 31,8 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 31.8 mm
Alternate Part Number THT-7-428-3