Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester ultra agressif B-483A
Code produit. 11508304
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Étiquettes par rangée:
1
2
3
Répétition verticale (métrique):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
54 mm
79,4 mm
Largeur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11508304
Marque: Brady™ 031335
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester ultra-agressif imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • 76 mm (noyau)
  • Pour les surfaces lisses ou texturées
  • Adhésif permanent agressif
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certifications UL et CSA
Type d’adhésif Permanent Rubber
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-483A)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset Tracking, Equipment Labeling, Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification, Inventory Labeling
À utiliser avec (équipement) Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Répétition horizontale (métrique) 41.9 mm
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-37-483-10
Nb par paquet 10000 Label(s) / Roll
Quantité 10,000 Labels
Forme Rectangle
Dimensions 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40°F to 248°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Répétition verticale (métrique) 15,2 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
Largeur (impériale) 1.5 in
Largeur (métrique) 38,1 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 38.10 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 38.1 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm
Alternate Part Number THT-37-483-10