Learn More
Brady™ B-652 Polyimide Thermal Transfer Labels, 25 mm Core
Code produit. 11573115
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Étiquettes par rangée:
2
3
5
7
9
15
Répétition verticale (métrique):
8,1 mm
9,4 mm
12,5 mm
14,1 mm
Largeur (métrique):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
31,8 mm
38,1 mm
Conditionnement:
1 rouleau
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11573115 11,1 mm 7 14,1 mm 12,7 mm 1 rouleau
11543115 5,1 mm 5 8,1 mm 16,5 mm 1 rouleau
11563115 6,4 mm 2 9,4 mm 38,1 mm 1 rouleau
11553115 6,4 mm 3 9,4 mm 31,8 mm 1 rouleau
11508744 6,4 mm 5 9,4 mm 19,1 mm 1 rouleau
11523115 6,4 mm 15 9,4 mm 6,4 mm 1 rouleau
11533115 9,5 mm 9 12,5 mm 9,5 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 11573115 Sous-traitant Brady™ N° du sous-traitant 236727
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • 25 mm small core
  • For smooth and textured surfaces
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Amber
Finition Matte
Matériau Polyimide
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling
À utiliser avec (équipement) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Répétition horizontale (métrique) 12.7 mm
Étiquettes par rangée 7
Quantité 2500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -70°C to +280°C
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Répétition verticale (métrique) 14,1 mm
Largeur (métrique) 12,7 mm
Hauteur (métrique) 11,1 mm
Alternate Part Number BPT-12-652-2.5