Learn More
Brady™ B-727 Polyimide Clean Liner Technology Labels
Code produit. 11509923
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
7,1 mm
9,5 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Répétition verticale (métrique):
8 mm
9,3 mm
10 mm
12,6 mm
Largeur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
16 mm
38,1 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11509923
Marque: Brady™ 622117
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermal transfer printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • Gloss finish
  • For smooth surfaces
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certifiées UL
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Temperature Indicating Labeling
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, A8500, i5100, i7100, PR Plus, THT 76 mm Core Printers, i7500
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THTCLT-01-727-5
Nb par paquet 5000 Label(s) / Roll
Quantité 5000 Labels
Forme Carré
Dimensions 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to 572°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +300°C
Épaisseur (impériale) 0.0044 in.
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Répétition verticale (métrique) 8 mm
Dimensions (LxW) 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longueur (impériale) 0.2 in.
Largeur (impériale) 0.2 in.
Largeur (métrique) 5,1 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 5.08 mm
Hauteur (impériale) 0.2 in.
Hauteur (métrique) 5,1 mm
Alternate Part Number THTCLT-01-727-5