Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique en polyester satin B-8423
Code produit. 16360062
Click to view available options
Hauteur (métrique):
31,8 mm
50,8 mm
Répétition verticale (métrique):
34,8 mm
54 mm
Largeur (métrique):
69,9 mm
101,6 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 16360062
Marque: Brady™ 062400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester satin imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Petit mandrin de 25 mm
  • Pour les surfaces lisses
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certifications UL et CSA
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Satin
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-8423)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, identification générale, étiquetage de laboratoire, étiquetage des cartes de circuits imprimés, marquage des entrepôts, étiquetage par codes-barres
À utiliser avec (équipement) Imprimantes THT avec mandrin de 76 mm BBP™11, BBP™12, PR Plus
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Modèle XTHT-55-8423-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
Plage de températures (impériale) -112°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.0028 in.
Épaisseur (métrique) 0,071 mm
Répétition verticale (métrique) 54 mm
Dimensions (LxW) 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
Longueur (impériale) 2 in.
Largeur (impériale) 4 in.
Largeur (métrique) 101,6 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.60 mm
Hauteur (impériale) 2 in.
Hauteur (métrique) 50,8 mm
Alternate Part Number XTHT-55-8423-3