Learn More
Thermo Scientific Chemicals B-9430
Code produit. 15428199
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Code produit. 15428199
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66729.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180981-09-3
Spécification
Couleur White
Contenu et stockage Store at -20°C; Store under Nitrogen
Format Solid
Poids moléculaire 1338.584
Type de produit B-9430
Quantité 1 mg
Sensibilité Air & Light Sensitive