Learn More
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn à 2 500 μg/g dans de l'huile 75cSt, VHG™
Description
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn à 2 500 μg/g dans de l'huile 75cSt
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0 |
| Méthodes | ICP |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Oil |
| Quantité | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 2500 μg/g/Boron 2500 μg/g/Calcium 2500 μg/g/Magnesium 2500 μg/g/Molybdenum 2500 μg/g/Phosphorus 2500 μg/g/Silicon 2500 μg/g/Sodium 2500 μg/g/Zinc 2500 μg/g |