Learn More
BUCHI Araignées de distillation pour flacons de distillation de 20 ml
Code produit. 12085402 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons cylindriques de 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
12085402 Flacons cylindriques de 20 ml 1 pièce
1 options
Code produit. 12085402
Marque: BUCHI 001334
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour 6, 12 ou 20 positions d’évaporation parallèle à partir de flacons cylindriques de 20 ml
Spécification
Type Araignée de distillation
À utiliser avec (équipement) Flacons cylindriques de 20 ml
Capacité 6 flacons cylindriques de 20 ml
Rétreint 29,2/32
Volume (métrique) 20 ml