Learn More
Bollé Safety Produits/kits de nettoyage pour verres B-Clean
Code produit 15382184 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Distributeur de lingettes
Kit anti-buée
Lingettes de nettoyage à sec multifonctions
Pulvérisateur anti-buée
Pulvérisateur nettoyant pour lentilles
Station de nettoyage
Quantité:
1 de chaque
100/paquet
200/paquet
250 ml
30 mL
50 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
200 pièces
250mL
30mL
500mL
50mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
15382184 Pulvérisateur anti-buée 500 mL 500mL
12699090 Distributeur de lingettes 100/paquet 100 pièces
12689100 Kit anti-buée 30 mL 30mL
12659110 Station de nettoyage 1 de chaque 1 pièce
12669110 Pulvérisateur nettoyant pour lentilles 250 ml 250mL
12659230 Lingettes de nettoyage à sec multifonctions 200/paquet 200 pièces
10308429 Distributeur de lingettes - 1 pièce
12649110 Pulvérisateur nettoyant pour lentilles 500 mL 500mL
12679110 Pulvérisateur nettoyant pour lentilles 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15382184 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur PACF500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.84€
    17.35€ / 500mL
    Économisez 7.49€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-04-2027
La gamme de solutions de nettoyage de B-Clean Bollé Safety garantit un nettoyage optimal. Sans alcool et sans silicone, sa formule à base d’eau garantit un nettoyage et une protection parfaits pour vos lunettes et lunettes de protection.
  • Sans alcool ni silicone
  • La formule à base d’eau garantit un nettoyage et une protection parfaits pour vos lunettes et lunettes de protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pulvérisateur anti-buée
À utiliser avec (application) Pour tous les types d’oculaire
Quantité 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • anti-fog kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, docusate sodium