Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extraction de protéines bactériennes avec enzymes B-PER™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez une lyse et une extraction efficaces et douces d’E.coli et d’autres cellules bactériennes avec les réactifs d’extraction de protéines bactériennes B-PER Thermo Scientific™.
Points clés :
Prêts à l’emploi – les réactifs B-PER fournissent une lyse de cellules d’E.coli en une étape par un détergent non ionique doux (exclusif) selon votre choix de formulations de tampon Tris ou phosphate
Rapidité et simplicité – il vous suffit d’ajouter le réactif B-PER à un culot bactérien, d’agiter pendant 10 minutes, et de récupérer les protéines solubles après centrifugation des débris cellulaires
Excellents rendements – il est possible de récupérer des protéines recombinantes solubles et insolubles à partir de lysats bactériens et de purifier les corps d’inclusion jusqu’à quasi-homogénéité
Flexible – les réactifs B-PER conviennent à n’importe quelle échelle d’extraction des protéines. Ils sont disponibles dans des formulations phosphate et Tris 1X et 2X, avec ou sans enzymes
Compatibles – entièrement compatibles avec l’ajout de cocktails d’inhibiteurs de protéase. L’extrait protéique qui en résulte peut servir dans les dosages protéiques, dans les méthodes traditionnelles de purification par affinité (p. ex. GST, 6xHis) et dans d’autres applications
Formats pratiques et prêts à l’emploi :
- Les réactifs B-PER et B-PER II (2x) sont exempts de composants enzymatiques
- Le réactif B-PER (dans un tampon phosphate) est une formulation exempte d’amines qui est directement compatible avec les procédures de marquage et de réticulation
- Les réactifs B-PER avec enzymes et B-PER Direct avec enzymes comprennent de la lysozyme et de la DNase I pour améliorer la lyse et la récupération
Comprend :
Les packages de réactifs sont disponibles dans des formulations de tampon Tris et phosphate ; les kits contiennent le réactif B-PER à base de Tris plus des enzymes DNase I et des lysosymes.
Spécification
Spécification
| Quantité | 250 ml |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Réactif d’extraction de protéines bactériennes |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Pâte cellulaire de 60 g • Réactif B-PER, 250 ml • Lysozyme, 50 mg/ml, 0,5 ml • Dnase I, 2 500 U/ml, 0,5 ml Stocker le réactif B-PER à température ambiante. Stockez le Lysozyme et Dnase I à -20°C. |
| Gamme de produits | B-PER |