Learn More
Alpha Packaging™ Sachet en polyéthylène pour matières présentant un risque biologique B-safe™
Code produit. p-8000015
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1015 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 12320609
Marque: Alpha Packaging™ 12320609
Fabrication en PE. Les sachets en polyéthylène pour matières présentant un risque biologique Alpha Packaging™ B-safe™ contiennent efficacement les déchets à risque biologique.
Fabrication en PE. Les sachets en polyéthylène pour matières présentant un risque biologique Alpha Packaging™ B-safe™ contiennent efficacement les déchets à risque biologique.
  • Livré en vrac ou en boîtes de distribution de paillasse.
  • Pour élimination intensive
  • Marqué des deux côtés avec le symbole de risque biologique et les avertissements :
    • “Biohazard, Danger of Infection” (Risque biologique, risque d’infection)
    • “Burn Without Opening” (Brûler sans ouvrir)
  • Avertissement en anglais, français et allemand
  • Polyéthylène (calibre 500)
Spécification
Couleur Jaune
Jetable Oui
Hauteur (métrique) 1015 mm
Longueur (métrique) 790 mm
Longueur (impériale) 31 in
Hauteur (impériale) 39,9 in
Matériau PE
Type de produit Sachet pour matières présentant un risque biologique