Learn More
Motic™ Microscope monoculaire B1-211E-SP
Click to view available options
Types d’objectifs:
DIN achromatique semi-plan
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Microscope monoculaire pour la réalisation des travaux de base dans les domaines de la biologie et de la médecine.
- Les sections, les frottis et autres échantillons transparents peuvent être examinés à l’aide des objectifs à semi-plan achromatique dans une tourelle à 4 plis.
- Les médecins et les étudiants peuvent profiter de cet ensemble préinstallé avec éclairage LED.
- Prêt à l’emploi.
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur Abbe N.A., focalisable 1,25 |
| Diaphragme | Iris |
| Eyepiece | WF10X/18 mm, verrouillable |
| Type de tête | Monoculaire |
| Type d’éclairage | LED avec contrôle d’intensité 3 W |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40XS, 100XS (huile) |
| Modèle | B1-211E-SP |
| Types d’objectifs | DIN achromatique semi-plan |
| Comprend | Couvercle anti-poussière, huile d’immersion (5 ml) |
| Couvre-nez | Quadruple |
| Afficher plus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur