Learn More
Motic™ Microscope biologique série B3
Code produit. 15425142
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360°
Trinoculaire Seidentopf
Modèle:
B3-220 Asc
B3-220 PL
B3-223 Asc
B3-223 PL
Phase B3-223
Types d’objectifs:
Achromatique à plan DIN
Plan, plan de contraste de phase
Super contraste achromatique ASC, DIN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15425142
Marque: Motic™ PB37551E01
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Microscope bien conçu et apprécié avec illumination de Koehler intégré et tourelle quintuple. Le microscope biologique Motic™ série B3 offre une plateforme stable pour la microscopie professionnelle et peut être équipé d’une variété d’objectifs adaptés à vos besoins de recherche.
  • Illumination de Koehler intégrée et tourelle quintuple.
  • Platine mécanique coaxiale intégrée à basse position avec portoir d’échantillon.
  • Système de mise au point grossière et fine avec ajustement de la tension.
  • Disponible avec un fort contraste achromatique, un plan complet ou une optique de phase.
Spécification
Type de condenseur Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre
Eyepiece WF 10X/20 mm, ajustement dioptrique sur le tube oculaire gauche, +/- 5 dioptries
Type de tête Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360°
Type d’éclairage Halogène avec contrôle d’intensité 12 V/20 W
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40XS, 100XS (huile)
Modèle B3-220 Asc
Types d’objectifs Super contraste achromatique ASC, DIN
Type de produit Microscope biologique
Comprend Filtres bleus, jaunes et verts, housse de protection et huile à immersion
Couvre-nez Tourelle quadruple rotative inversée avec butées à déclic.
Conception optique Système optique fini 160 mm
Dimensions (L x l x H) 245 x 190 x 380 mm
Poids (métrique) 7 kg
Alimentation électrique 220/240 V (CE)